Kwas decylofosfonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
n-Decylphosphonic acid, 1-Decylphosphonic acid
L12019.03
L12019.06
L12019.03EA
407
PLN
L12019.03
L12019.06
Kwas decylofosfonowy ≥98%
Kwas decylofosfonowy
Purity: 98%
CAS No.: 6874-60-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2
Formula Weight: 222.27
Melting Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1771572
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00015830
Formuła:
C₁₀H₂₃O₃P MW: 222.26 g/mol Temp. topnienia: 100…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015830 Numer CAS: 6874-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 229-975-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |