Drukuj
Tetrachlorozłocian potasu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
316120010 316120050
ACRO316120010EA 977 PLN
ACRO316120010 ACRO316120050
Tetrachlorozłocian potasu 98%
Tetrachlorozłocian potasu
Formuła: AuCl₄K
Temp. topnienia: 357 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043088
Numer CAS: 13682-61-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-190-1
Jednostka: 3260
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder
Assay ≥97.5 %