2-(4-tert-Butylofenylo)etanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
L13611.06
L13611.14
L13611.06EA
419
PLN
L13611.06
L13611.14
2-(4-tert-Butylofenylo)etanol 96%
2-(4-tert-Butylofenylo)etanol
Purity: 96%
CAS No.: 5406-86-0
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Refractive Index: 1.5209
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2246595
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00236023
Formuła:
C₁₂H₁₈O MW: 178.28 g/mol Temp. Wrzenia: 141…143 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 31…35 °C Gęstość: 0.975 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236023 Numer CAS: 5406-86-0 Numer WE (dawny EINECS): 410-020-5 ADR: 9 III |