4-Isopropylbenzyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 2051-18-5
Molecular Formula: C10H13Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Pungent
Boiling Point: 119-120°/35mm
Beilstein Reference: 907207
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00018885
Formuła:
C₁₀H₁₃Cl Temp. Wrzenia: 119…120 °C (35 mmHg) Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 104 °C (219 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018885 Numer CAS: 2051-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-114-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |