4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10855.03
L10855.06
L10855.03EA
370
PLN
L10855.03
L10855.06
4-Ethylphenylacetonitrile ≥97%
4-Ethylphenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51632-28-1
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.21
Refractive Index: 1.5164
Boiling Point: 110°/1mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00040893
Formuła:
C₁₀H₁₁N Temp. Wrzenia: 110 °C (1 mmHg) Gęstość: 0,970 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040893 Numer CAS: 51632-28-1 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |