4-Izopropylofenyloacetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10715.03
L10715.06
L10715.03EA
273
PLN
L10715.03
L10715.06
4-Izopropylofenyloacetonitryl ≥98%
4-Izopropylofenyloacetonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 4395-87-3
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 150°/25mm
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00040892
Formuła:
C₁₁H₁₃N Temp. Wrzenia: 150 °C (25 mmHg) Gęstość: 0,960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040892 Numer CAS: 4395-87-3 Jednostka: 3276 ADR: 6.1,III |