2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
H53359.03
H53359.06
H53359.03EA
510
PLN
H53359.03
H53359.06
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 89694-46-2
Molecular Formula: C7H8BClO3
Formula Weight: 186.40
Melting Point: 106-110°
MDL No.: MFCD06659858
Formuła:
C₇H₈BClO₃ MW: 186.40 g/mol Temp. topnienia: 106…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659858 Numer CAS: 89694-46-2 |