4-Jodobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17448.03
L17448.06
L17448.MD
L17448.03EA
1060
PLN
L17448.03
L17448.06
L17448.MD
4-Jodobenzaldehyd ≥98%
4-Jodobenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 15164-44-0
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 636101
MDL No.: MFCD00039576
Formuła:
C₇H₅IO Temp. topnienia: 76…78 °C |
Numer MDL:
MFCD00039576 Numer CAS: 15164-44-0 |