1,4-Dioksano-2,5-dion ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20096.06
B20096.14
B20096.06EA
354
PLN
B20096.06
B20096.14
1,4-Dioksano-2,5-dion ≥97%
1,4-Dioksano-2,5-dion
Purity: 97%
CAS No.: 502-97-6
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Melting Point: 81-83°
MDL No.: MFCD00081108
Formuła:
C₄H₄O₄ Temp. topnienia: 81…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081108 Numer CAS: 502-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-954-9 |