5-Chloro-o-anizaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31860.06
H31860.14
H31860.06EA
637
PLN
H31860.06
H31860.14
5-Chloro-o-anizaldehyd 97%
5-Chloro-o-anizaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 7035-09-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Characteristic
Melting Point: 75-79°
MDL No.: MFCD00033854
Formuła:
C₈H₇ClO₂ Temp. topnienia: 75…79 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00033854 Numer CAS: 7035-09-8 |