Ethylmagnesium bromide 3 M in ether
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Grignard reagent
Formuła:
C₂H₅BrMg Temp. Wrzenia: 34,6 °C Gęstość: 1,020 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000043 Numer CAS: 925-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-127-3 Jednostka: 3399 ADR: 4.3,I |