Ethylmagnesium bromide 3 M Stabilised with diethyl ether
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41675.JT
41675.JU
41675.JTEA
537
PLN
41675.JT
41675.JU
Ethylmagnesium bromide 3 M Stabilised with diethyl ether
Ethylmagnesium bromide
CAS No.: 925-90-6
Molecular Formula: C2H5BrMg
Formula Weight: 133.28
Physical Form: Liquid
Density: 1.020
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow to brown
Odour: Ether-like
Melting Point: -116.3°
Boiling Point: 34.6°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00000043
Formuła:
C₂H₅BrMg MW: 133.27 g/mol Temp. Wrzenia: 34.6 °C Temp. topnienia: –116.3 °C Gęstość: 1.020 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000043 Numer CAS: 925-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-127-3 Jednostka: 3399 ADR: 4.3 I |