Drukuj
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
347291000 347298000
347291000.EA 552 PLN
347291000. 347298000.
Ethylmagnesium bromide 40% 3 M in diethyl ether, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Formuła: C₂H₅BrMg
MW: 133.27 g/mol
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000043
Numer CAS: 925-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-127-3
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Solution
Titration Grignard 2.80 to 3.20 M