Drukuj
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210471000 210478000
210471000.EA 335 PLN
210471000. 210478000.
Ethylmagnesium bromide 0.9 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium bromide
Formuła: C₂H₅BrMg
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000043
Numer CAS: 925-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 213-127-3
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to grey-brown to brown-black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.85 to 1.15 M