3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31756.03
H31756.06
H31756.03EA
463
PLN
H31756.03
H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Purity: 98%
CAS No.: 351-52-0
Molecular Formula: C8H8ClFO
Formula Weight: 174.60
Melting Point: 35-39°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04973773
Formuła:
C₈H₈ClFO Temp. topnienia: 35…39 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973773 Numer CAS: 351-52-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |