Karbaminian benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11569.14
A11569.22
A11569.30
A11569.14EA
273
PLN
A11569.14
A11569.22
A11569.30
Karbaminian benzylu ≥99%
Karbaminian benzylu
Purity: 99%
CAS No.: 621-84-1
Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 85-89°
Beilstein Reference: 1865635
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.17 g/mol Temp. topnienia: 85…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007965 Numer CAS: 621-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-710-4 |