Drukuj
Karbaminian benzylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
105890250 105891000
ACRO105890250EA 193 PLN
ACRO105890250 ACRO105891000
Karbaminian benzylu 98%
Karbaminian benzylu
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007965
Numer CAS: 621-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-710-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %