Tetrachlorozłocian potasu hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gold potassium chloride hydrate, Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Potassium gold(III) chloride hydrate
B23292.03
B23292.06
B23292.03EA
1510
PLN
B23292.03
B23292.06
Tetrachlorozłocian potasu hydrat ≥99%
Tetrachlorozłocian potasu hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 27988-75-6
Molecular Formula: AuCl4K.xH2O
Formula Weight: 377.88(anhy)
Melting Point: 357° dec.
Merck Reference: 14,7681
MDL No.: MFCD00043088
Formuła:
AuCl₄K·xH₂O MW: 377.88 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 357 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043088 Numer CAS: 27988-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-190-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |