Tetrachlorozłocian potasu hydrat ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 49%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Gold potassium chloride hydrate, Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, Potassium gold(III) chloride hydrate
12150.03
12150.06
12150.03EA
1230
PLN
12150.03
12150.06
Tetrachlorozłocian potasu hydrat ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 49%, Premion®
Tetrachlorozłocian potasu hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 27988-75-6
Molecular Formula: AuCl4K.xH2O
Formula Weight: 377.88(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to orange
Melting Point: 357° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7681
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043088
Formuła:
AuCl₄K·xH₂O MW: 377.88 g/mol (anhy) Temp. topnienia: 357 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043088 Numer CAS: 27988-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-190-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,7681 |