2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23132.06
B23132.14
B23132.06EA
242
PLN
B23132.06
B23132.14
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 75279-56-0
Molecular Formula: C8H5ClFN
Formula Weight: 169.59
Melting Point: 67-69°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236029
Formuła:
C₈H₅ClFN Temp. topnienia: 67…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236029 Numer CAS: 75279-56-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,II |