Diuron (3-(3,4-Dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 330-54-1
Molecular Formula: C9H10Cl2N2O
Formula Weight: 233.10
Odour: Odourless
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 180-190° dec.
Beilstein Reference: 2215168
Merck Reference: 14,3382
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00018136
Formuła:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Temp. Wrzenia: 180…190 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 157…160 °C Gęstość: 1,48 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018136 Numer CAS: 330-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-354-4 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3382 |