3,5-Ksyliloacetonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Dimethylphenylacetonitrile
L10170.09
L10170.04
L10170.09EA
1970
PLN
L10170.09
L10170.04
3,5-Ksyliloacetonitryl ≥98%
3,5-Ksyliloacetonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 39101-54-7
Molecular Formula: C10H11N
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 170°/20mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00060304
Formuła:
C₁₀H₁₁N MW: 145.20 g/mol Temp. Wrzenia: 170 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 42…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060304 Numer CAS: 39101-54-7 Numer WE (dawny EINECS): 254-292-1 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |