4,4''-Diamino-p-terfenyl 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L05403.03
L05403.06
L05403.03EA
720
PLN
L05403.03
L05403.06
4,4''-Diamino-p-terfenyl 95%
4,4''-Diamino-p-terfenyl
Purity: 95%
CAS No.: 3365-85-3
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 2120295
Formuła:
C₁₈H₁₆N₂ Temp. topnienia: 244…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051532 Numer CAS: 3365-85-3 |