Drukuj
Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
B38503-100G B38503-250G B38503-25G
SIALB38503-100GEA 336 PLN
SIALB38503-100G SIALB38503-250G SIALB38503-25G
Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy
Formuła: C₄H₁₀Cl₃N
Numer MDL: MFCD00012515
Numer CAS: 821-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-479-5
Jednostka: 2923
ADR: 8,II