Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
A13118.0BEA
1590
PLN
A13118.0B
A13118.18
A13118.30
Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy 98%
Chlorek bis(2-chloroetylo)amoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 821-48-7
Molecular Formula: C4H9Cl2N.HCl
Formula Weight: 178.49
Melting Point: 211-215°
Beilstein Reference: 3550356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00012515
Formuła:
C₄H₁₀Cl₃N Temp. topnienia: 211…215 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012515 Numer CAS: 821-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-479-5 Jednostka: 2923 ADR: 8,II |