3-Hydroksymaślan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
B21521.14
B21521.22
B21521.14EA
303
PLN
B21521.14
B21521.22
3-Hydroksymaślan etylu ≥98%
3-Hydroksymaślan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 5405-41-4
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 64°(148°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1446190
MDL No.: MFCD00004545
Formuła:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Temp. Wrzenia: 169…171 °C Gęstość: 1.013 Temp. Zapłonu: 64 °C (148 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004545 Numer CAS: 5405-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 226-456-2 |