Drukuj
3-Hydroksymaślan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
118541000 118545000 118540250
ACRO118541000EA 433 PLN
ACRO118541000 ACRO118545000 ACRO118540250
3-Hydroksymaślan etylu 99%
3-Hydroksymaślan etylu
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004545
Numer CAS: 5405-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-456-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4195 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %