2,5-Dibromo-3-metylotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02693.06
L02693.14
L02693.06EA
289
PLN
L02693.06
L02693.14
2,5-Dibromo-3-metylotiofen ≥98%
2,5-Dibromo-3-metylotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 13191-36-1
Molecular Formula: C5H4Br2S
Formula Weight: 255.97
Refractive Index: 1.6130
Boiling Point: 226-230°
MDL No.: MFCD00015470
Formuła:
C₅H₄Br₂S Temp. Wrzenia: 226…230 °C Gęstość: 1,972 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015470 Numer CAS: 13191-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-147-4 |