Copper(II) iodate, anhydrous 95
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Copper iodate
89459.04
89459.09
89459.18
89459.04EA
661
PLN
89459.04
89459.09
89459.18
Copper(II) iodate, anhydrous 95
Copper(II) iodate
Purity: 95%
CAS No.: 13454-89-2
Molecular Formula: Cu(IO3)2
Formula Weight: 413.35
Physical Form: Powder
Density: 5.241
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00016055
Formuła:
CuI₂O₆ MW: 413.35 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 5.241 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016055 Numer CAS: 13454-89-2 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |