Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 69%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425749510.1000 425749510.5000
CHMP425749510.1000EA 37.4 PLN
CHMP425749510.1000 CHMP425749510.5000
Kwas siarkowy(VI) 69%, czysty
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR