Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 5%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

425749509.0500 425749509.1000 425749509.5000
CHMP425749509.0500EA 21.2 PLN
CHMP425749509.0500 CHMP425749509.1000 CHMP425749509.5000
Kwas siarkowy(VI) 5%, pure
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR