Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 5%, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

325749510.1000 325749510.5000
CHMP325749510.1000EA 20.7 PLN
CHMP325749510.1000 CHMP325749510.5000
Kwas siarkowy(VI) 5%, Technical Grade
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09064

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR