Kwas siarkowy(VI) 5%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
115750017.5000
115750017.0500
115750017.1000
CHMP115750017.5000EA
141
PLN
CHMP115750017.5000
CHMP115750017.0500
CHMP115750017.1000
Kwas siarkowy(VI) 5%, czysty reagent analityczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła:
H₂SO₄ Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,066 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5 Jednostka: 2796 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,09064 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...