Drukuj

Nadtlenek wodoru 5%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

118851938.1000 118851938.5000
CHMP118851938.1000EA 32.4 PLN
CHMP118851938.1000 CHMP118851938.5000
Nadtlenek wodoru 5%, pure zA
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 150.2
Temp. topnienia: -0.41
Gęstość: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Klasyfikacja Merck : 14,04798

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR