Nadtlenek wodoru 40%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
428851938.1000
428851938.5000
CHMP428851938.1000EA
93.1
PLN
CHMP428851938.1000
CHMP428851938.5000
Nadtlenek wodoru 40%, czysty
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2014 ADR: 5.1,II |