Drukuj
Nadtlenek wodoru 40%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
118851933.1000 118851933.5000 118851933.0500
CHMP118851933.1000EA 101 PLN
CHMP118851933.1000 CHMP118851933.5000 CHMP118851933.0500
Nadtlenek wodoru 40%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temp. Wrzenia: 126 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2014
ADR: 5.1,II