Nadtlenek wodoru 15%, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
428851931.1000
428851931.5000
CHMP428851931.1000EA
36.3
PLN
CHMP428851931.1000
CHMP428851931.5000
Nadtlenek wodoru 15%, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Temp. Wrzenia: 150.2 Temp. topnienia: -0.41 Gęstość: 1.11 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Jednostka: 2984 ADR: 5.1 III Klasyfikacja Merck : 14,04798 |