Drukuj

Nadtlenek wodoru 15%, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

328851930.1000 328851930.5000
CHMP328851930.1000EA 32.9 PLN
CHMP328851930.1000 CHMP328851930.5000
Nadtlenek wodoru 15%, Technical Grade
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2984
ADR: 5.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR