Drukuj

Nadtlenek wodoru 15%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

118851944.1000 118851944.5000
CHMP118851944.1000EA 51.3 PLN
CHMP118851944.1000 CHMP118851944.5000
Nadtlenek wodoru 15%, czysty reagent analityczny
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Jednostka: 2984
ADR: 5.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR