Drukuj

Nadtlenek wodoru 1%, pure

Dostawca: CHEMPUR

428851943.0500 428851943.1000 428851943.5000
CHMP428851943.0500EA 28.5 PLN
CHMP428851943.0500 CHMP428851943.1000 CHMP428851943.5000
Nadtlenek wodoru 1%, pure
Nadtlenek wodoru
Formuła: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 150.2
Temp. topnienia: -0.41
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011333
Numer CAS: 7722-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0
Klasyfikacja Merck : 14,04798

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR