Nadtlenek wodoru 1%, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
118851947.1000
118851947.5000
CHMP118851947.1000EA
24.6
PLN
CHMP118851947.1000
CHMP118851947.5000
Nadtlenek wodoru 1%, pure zA
Nadtlenek wodoru
Formuła:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Temp. Wrzenia: 150.2 Temp. topnienia: -0.41 Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-765-0 Klasyfikacja Merck : 14,04798 |