Drukuj

Kwas chlorowodorowy 3%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

425752831.2500 425752831.5000
CHMP425752831.2500EA 60.8 PLN
CHMP425752831.2500 CHMP425752831.5000
Kwas chlorowodorowy 3%, czysty
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR