Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.4 mol/l (0.8 N) in aqueous solution volumetric solution
Dostawca: CHEMPUR
815749610.0500 815749610.1000 815749610.2500 815749610.5000
CHMP815749610.0500EA 47.9 PLN
CHMP815749610.0500 CHMP815749610.1000 CHMP815749610.2500 CHMP815749610.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.4 mol/l (0.8 N) in aqueous solution volumetric solution
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 330
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8 II