Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 0.0125 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

815749512.0500 815749512.1000 815749512.2500 815749512.5000
CHMP815749512.0500EA 68 PLN
CHMP815749512.0500 CHMP815749512.1000 CHMP815749512.2500 CHMP815749512.5000
Kwas siarkowy(VI) 0.0125 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR