Chlorowodór 4 M in 1,4-dioxane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16935.JV
A16935.JT
A16935.JQ
A16935.JVEA
2730
PLN
A16935.JV
A16935.JT
A16935.JQ
Chlorowodór 4 M in 1,4-dioxane 99%
Chlorowodór
Purity: 99%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: ClH
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 17°(63°F)
MDL No.: MFCD00011324
Formuła:
HCl Gęstość: 1,05 Temp. Zapłonu: 17 °C (63 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |