Drukuj
Chlorowodór 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
388361000 388368000
388361000.EA 936 PLN
388361000. 388368000.
Chlorowodór 4 N in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Chlorowodór
Formuła: HCl
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N