Propylofosfonian dietylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17105.09
A17105.18
A17105.09EA
325
PLN
A17105.09
A17105.18
Propylofosfonian dietylu ≥97%
Propylofosfonian dietylu
Purity: 97%
CAS No.: 18812-51-6
Molecular Formula: C7H17O3P
Formula Weight: 180.19
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 94-96°/12mm
MDL No.: MFCD00015139
Formuła:
C₇H₁₇O₃P Temp. Wrzenia: 94…96 °C (12 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015139 Numer CAS: 18812-51-6 |