Diethyl octylphosphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethyl 1-octylphosphonate
L18588.22
L18588.06
L18588.14
L18588.22EA
4420
PLN
L18588.22
L18588.06
L18588.14
Diethyl octylphosphonate ≥98%
Diethyl octylphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-07-1
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 88-89°/0.1mm
MDL No.: MFCD00015659
Formuła:
C₁₂H₂₇O₃P MW: 250.32 g/mol Temp. Wrzenia: 88…89 °C (0.1 mmHg) Gęstość: 0.953 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015659 Numer CAS: 1068-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-941-9 |