Drukuj
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 497 PLN
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. Wrzenia: 177 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010202
Numer CAS: 100-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-835-8