3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
H26185.03
H26185.06
H26185.03EA
145
PLN
H26185.03
H26185.06
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161712-75-0
Molecular Formula: C9H8F2O2
Formula Weight: 186.16
Melting Point: 49-53°
MDL No.: MFCD00799520
Formuła:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186.16 g/mol Temp. topnienia: 49…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00799520 Numer CAS: 161712-75-0 |